GF25811502
Ytterbium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Ytterbium, YB007910
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 258-115-02
Résistivité
28 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
pb
1196 °C (lit.)
Pf
824 °C (lit.)
Densité
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clé InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N