544833
Oxyde d'aluminium
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Synonyme(s) :
Gamma Al2O3, Alumina
About This Item
Produits recommandés
Description
gamma phase
Forme
nanopowder
Superficie
>40 m2/g , BET
Taille des particules
<50 nm (TEM)
Pf
2040 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.