GF32937059
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 600 x 600mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonyme(s) :
FE228710
About This Item
Produits recommandés
Description
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Forme
(mesh)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 329-370-59
Diam. × épaisseur
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Taille
600 mm × 600 mm