GF13029634
Tantalum
rod, 500mm, diameter 1.0mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007910, Ta
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.96%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 130-296-34
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 1.0 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N