Key Documents
BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, disc
Synonyme(s) :
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
disc
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
Clé InChI
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR059A
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3