Merck
Passer à
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
SI536015
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
weight
200 g
max. part. size
0.02 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF99991300GF25397848GF85568800
description
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
description
powder, weight 200 g, 10 max. part. size (micron), condition alpha si3n4 (85% minimum)
description
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 200 g, min. particle size 0.1 micron
description
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
assay
99%
assay
≥85%
assay
-
assay
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 999-913-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 253-978-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 855-688-00
weight
200 g
weight
200 g
weight
200 g
weight
100 g
max. part. size
0.02 μm
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
0.8 μm
max. part. size
0.02 (micron)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride