Key Documents
GF10642182
Tantalum
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonyme(s) :
TA008625, Ta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41122203
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 106-421-82
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable