Key Documents
Z763985
StripSpin 12 mini centrifuge, round rotor
round rotor, 8 position
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C1008-ROT
Paramètres
5500 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
Description générale
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge