Accéder au contenu
HS100012
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS100012
Parameter:
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Feature:
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
feature
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100012
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
General description
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
Legal Information
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sprout® Mini-Centrifuge Rotor