Key Documents
GF07708923
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
AL607200
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 077-089-23
Longueur
100 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm