A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106609
General description
Notre offre complète de produits de type shARN comprend plus de 150 000 constructions de shARN préclonées ciblant plus de 15 000 gènes humains et plus de 15 000 gènes de souris. La banque est classée de plusieurs façons : par groupes de familles géniques (collections de gènes associées à des classes fonctionnelles spécifiques telles que les kinases et les canaux ioniques) ; par groupes de gènes ciblés (groupes de clones de shARN ciblant votre gène de prédilection) ; et par clones de shARN individuels. Nos plateformes de fabrication de shARN et de lentivirus possèdent des laboratoires dédiés, équipés de systèmes de gestion de l'information du laboratoire (LIMS) et de robots de manipulation des liquides à la pointe de la technologie, garantissant les services et la qualité supérieure dont vous avez besoin pour vos activités de recherche sur l'ARNi.
Les stocks de glycérol pour bactéries à shARN TRC MISSION® constituent une ressource renouvelable de plasmides pour shARN. Ces plasmides peuvent ensuite être transfectés directement, ou intégrés à des particules lentivirales.
Application
Le shARN MISSION® a été utilisé dans la production de lignées cellulaires à inactivation de DRAM ("damage-regulated autophagy modulator") et p73. Il a également été utilisé dans la génération de lentivirus et l'inactivation de gènes, ainsi que dans l'étude de la contribution de PAX8 ("paired box 8") à l'évolution du cancer de l'ovaire.
Other Notes
Pour consulter les protocoles et les données relatives aux différentes applications, rendez-vous sur sigma.com/shrna.
Legal Information
L'utilisation de ce produit est soumise à l'octroi d'un ou plusieurs contrats de licence.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under shARN MISSION®
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c