Key Documents
F7202
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial