327174
3,3′-Difluorobenzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
59-61 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
Clé InChI
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable