Key Documents
222682
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)methanol
98%
Synonyme(s) :
4,4′-Difluorobenzhydrol, Bis(4-fluorophenyl) carbinol
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
143 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
Clé InChI
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Bis(4-fluorophenyl)methanol is one of the degardation product of flunarizine hydrochloride (FLZ).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dina T El-Sherbiny et al.
Journal of separation science, 28(2), 197-202 (2005-03-10)
The separation of flunarizine hydrochloride (FLZ) and five of its degradation products--1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 4-oxide (A), bis(4-fluorophenyl)methanone (B), bis(4-fluorophenyl)methanol (C), 1-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine(D), and 1-[bis-4-fluorophenyl) methyl] piperazine (E)--could be accomplished by reversed phase liquid chromatography using either micellar or microemulsion mobile phases. Cyanopropyl-bonded stationary