Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
D163708
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
N,O-Dimethylhydroxylamine HCl, N-Methoxymethylamine hydrochloride, Methoxymethylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3ONHCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.54
Numéro Beilstein :
3650353
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
112-115 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
Clé InChI
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the preparation of Weinreb amides recently used in the synthesis of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Daniel J Pippel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5828-5831 (2007-06-26)
Treatment of oxazole or 5-aryl oxazoles with i-PrMgCl smoothly generates the corresponding 2-Grignard reagents, which react with Weinreb amides to provide exclusively 2-acyl oxazole products.