A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H7NO · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.08 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
229-642-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
powder
mp
110-116 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](OC)C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI key
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3