D155624
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
98%
Synonyme(s) :
Acetone ethylene acetal, Acetone ethylene ketal
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
92-93 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup