343455
2-Methoxytetrahydropyran
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
128-129 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-7-6-4-2-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup