D126802
1,3-Diisopropyl-2-thiourea
99%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges