32949
Propylene thiourea
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-imidazolidinethione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
for 13/2003 and 14/2003 EC
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1CNC(=S)N1
InChI
1S/C4H8N2S/c1-3-2-5-4(7)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,5,6,7)
Clé InChI
NGZJXCFNBVJLQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges