CLS9944518
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 28.5 mL
Synonyme(s) :
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Description
bulk packed
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 99445-18
D.E. × L
18 mm × 150 mm
Capacité
28.5 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)