CLS9944720X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 30 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
pack of 250
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 99447-20X
D.E. × H
20 mm × 150 mm
Capacité
30 mL
Couleur
clear
Raccords
thread for 18-415
Adéquation
suitable for (culture)