Merck
Matériel de culture cellulaire
Nous proposons une grande variété de fournitures pour la culture cellulaire qui répondent spécifiquement aux besoins des chercheurs dont les applications sont par exemple la prolifération cellulaire 3D, la culture de cellules et de tissus, la préservation et le stockage des cellules, la visualisation des cellules, la transposition de la culture cellulaire à l'échelle supérieure ou encore l'ingénierie tissulaire et des cellules souches.  
Aperçu du contenu
CATÉGORIES LES PLUS DEMANDÉES
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Flacons, plaques et boîtes de culture cellulaire
Les flacons, plaques et boîtes de culture cellulaire sont spécifiquement conçus pour favoriser la croissance et la propagation des cellules microbiennes, d'insectes ou de mammifères. Nous proposons des flacons de culture en verre et en plastique pour les cultures sous agitation, des flacons de culture de tissus pour les cellules adhérentes et en suspension, des flacons bioréacteurs pour la production d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines, des boîtes de Pétri et de culture pour la microbiologie et la microscopie des cellules vivantes ou fixées, des fioles Spinner à usage unique ou réutilisables pour les cultures de cellules en suspension, ainsi que des boîtes de culture cellulaire pour l'optimisation de la croissance et le traitement. Ces derniers émanent des principaux fournisseurs, notamment des marques Millicell®, Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® et Greiner Bio-One.
Supports et inserts perméables
Les supports et inserts perméables pour la culture cellulaire possèdent des membranes qui permettent un accès facile aux pôles apical et basolatéral des cellules, créant un environnement de culture cellulaire qui ressemble étroitement à un état in vivo.
  • Les inserts Millicell® sont conçus pour favoriser la croissance cellulaire et la différenciation entre les lignées de cellules épithéliales et endothéliales. Les inserts Millicell® standards favorisent une excellente croissance cellulaire pour l'étude des cellules. Les inserts Millicell® suspendus permettent un retrait facile pour l'apport de milieu, les changements et l'analyse de la monocouche et peuvent être utilisés pour les co-cultures et les essais de perméabilité.
  • Les inserts et plaques Transwell de Corning® possèdent des membranes qui sont transparentes quand elles sont mouillées.
  • Les inserts Netwell® de Corning® ont un fond en maille de polyester fixé à un anneau en polystyrène ou au support pour la culture de petits organes, de coupes de tissus ou d'explants
  • Les supports Snapwell™ de Corning® sont des inserts Transwell modifiés pour les études sur le transport et l'électrophysiologie.
  • Les inserts de la marque BRAND® présentent d'excellentes propriétés optiques et incluent un modèle standard pour la co-culture, les études sur la sécrétion et les tests de chimiotaxie, et un modèle spécialisé pour la préparation in vitro automatisée de tissus humains.
Matrices extracellulaires pour la culture cellulaire 3D
Nous disposons d'une vaste gamme de systèmes de culture cellulaire tridimensionnels, incluant la matrice extracellulaire (ECM) humaine MaxGel™, la matrice à base de peptides de synthèse HydroMatrix™ et une ECM de souris, pour soutenir la culture de cellules souches et d'autres cellules. Ces produits fournissent des environnements tridimensionnels dans lesquels les cellules sont mieux à même d'imiter leurs équivalents in vivo.
  • HydroMatrix™ est une structure de nanofibres de peptides de synthèse qui s'auto-assemblent. Elle favorise la croissance et la migration cellulaire ainsi que la prolifération de nombreux types de cellules comme les cellules souches neuronales, les neurones, les cellules gliales, les astrocytes, les fibroblastes et les kératinocytes.
  • L'ECM humaine MaxGel™ est constituée de composants de la matrice extracellulaire comme les collagènes, la laminine, la fibronectine, l'élastine, la ténascine, les protéo- et glycosaminoglycanes. L'ECM MaxGel™ favorise la croissance et la migration cellulaire et il a été démontré qu'elle soutenait la prolifération de nombreux types de cellules comme les cellules souches neuronales, les neurones, les cellules gliales, les astrocytes, les fibroblastes, les hépatocytes et les kératinocytes.
  • La plateforme de culture de cellules souches HyStem® offre un contrôle sur l'incorporation de facteurs de croissance, de facteurs de fixation et de protéines de l'ECM, et sur la rigidité de l'hydrogel. La structure d'hydrogel HyStem® imite étroitement l'environnement riche et naturel d'une matrice extracellulaire, complète avec acide hyaluronique et fibrilles de collagène, tout en offrant des possibilités de personnalisation avec des facteurs de croissance, des facteurs de fixation et des protéines appropriés.
  • TrueGel3D préserve la viabilité de vos cellules et reproduit des environnements cellulaires natifs similaires à ceux de tissus. Cette technologie fournit des signaux mécaniques et biochimiques permettant d'étudier les propriétés morphologiques et physiologiques des cellules dans un environnement 3D.
Pipettes sérologiques
Les pipettes sérologiques sont couramment utilisées en sérologie et en culture cellulaire pour mesurer et distribuer des volumes de liquide de l'ordre du millilitre. Disponibles en verre et en plastique, elles comportent généralement des graduations pour mesurer le niveau du ménisque et sont proposées en version stérile pour les procédures de culture cellulaire aseptiques. Un tampon de coton est proposé en options pour prévenir un remplissage excessif et une contamination. Des pipettes à grande ouverture sont disponibles pour pipeter les liquides visqueux et les suspensions.
Récolteurs et étaleurs de cellules
Les récolteurs de cellules sont des dispositifs à long manche avec une tête inclinée servant à récolter les cellules dans des flacons ou des boîtes de culture cellulaire ; ils sont disponibles en diverses longueurs et formes. Les étaleurs de cellules sont conçus pour étaler les cultures et les milieux sur la surface des plaques de gélose.
Dispositifs de microfluidique pour la culture cellulaire
Les dispositifs de microfluidique pour la culture cellulaire, comprenant les technologies de puces 3D et d'organes sur puce, permettent l'étude d'un petit nombre de cellules dans un environnement 3D. Leur utilisation permet la mise en œuvre de gradients chimiques, de flux continus de milieux frais, de tests à haut débit et de couplages directs à des instruments analytiques. Comme les dispositifs de microfluidique ne requièrent que de petits volumes de milieux de culture et de petites quantités de cellules, ils diminuent les coûts et permettent de mener des études quand la quantité de cellules disponible est limitée.
Ressources apparentées
  • Article: Corning
    Matériel de laboratoire en verre et en plastique, membranes de filtration, fournitures pour la culture cellulaire et équipement pour les sciences de la vie de marque Corning®.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.