C70002
3-Chloropyridine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
148 °C (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Clé InChI
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup