Principaux documents
D73405
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.99
Beilstein:
109811
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable