C23209
1-Chloroanthraquinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
159-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
Clé InChI
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Yue Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1801368-1801368 (2019-01-16)
Disperse reactive dyes with appropriate chemical structure are key for the coloration of natural fibers in the water-free environmentally friendly medium of supercritical carbon dioxide with various advantages. The objective of this work is to design and synthesize a novel