D56209
1,5-Dichloroanthraquinone
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H6Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Pf
245-247 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
Clé InChI
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable