Documents
B79706
Sigma-Aldrich
4′-Bromopropiophenone
≥95.0%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Point d'ébullition
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves