Documents
471607
Sigma-Aldrich
2-Bromopropiophenone
95%
Synonyme(s) :
α-Bromopropiophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCHBrCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro Beilstein :
508550
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
245-250 °C (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) is an α-bromoketone. It participates in the manufacturing process of 1-acetamido-3-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridinium bromide.
Application
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) may be used for the synthesis of 2-phenylmorpholinols. It may also be used in the synthesis of N-phenacylammonium salts [N-(α-benzoylbenzyl)-, N-(1-benzoylethyl)-, N-phenacyl-, pyrazinium, 3-bromoquinolinium, benzothiazolium, or p-cyanopyridinium hexafluoroantimonates].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Photocationic and radical polymerizations by novel N-phenacylammonium salts.
Takahashi E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(6), 3470-3476 (2004)
William Andrew Publishing
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 1-4, 1552-1552 null
Synthesis, stereochemistry and anti-tetrabenazine activity of bicyclo analogues of 2-phenylmorpholines.
Boswan EG, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(6), 1813-1820 (1997)