Principaux documents
ALD00612
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonyme(s) :
Yu MPAAM ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@H](CN(C)C)Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-11(16)14-13(10-15(2)3)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,14,16)/t13-/m0/s1
Clé InChI
PXPSPBKAWKBCMJ-ZDUSSCGKSA-N
Application
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide is an MPAAM ligand developed in the Yu Group for the Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of fre cyclopropanecarboxylic and aminoisobutyric acids.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Peng-Xiang Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(21), 6545-6549 (2018-05-10)
A monoprotected aminoethyl amine chiral ligand based on an ethylenediamine backbone was developed to achieve Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of cyclopropanecarboxylic and 2-aminoisobutyric acids without using exogenous directing groups. This new chiral catalyst affords new disconnection for preparing diverse chiral