Principaux documents
ALD00596
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)-2-(quinolin-2-yl)butyl)acetamide
≥95%
Synonyme(s) :
Chiral acetyl-protected aminoethyl quinoline ligand, Et-APAQ
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H38N2O
Poids moléculaire :
430.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Chaîne SMILES 
N([C@@H]([C@H](CC)c2nc3c(cc2)cccc3)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C29H38N2O/c1-9-24(26-15-14-20-12-10-11-13-25(20)31-26)27(30-19(2)32)21-16-22(28(3,4)5)18-23(17-21)29(6,7)8/h10-18,24,27H,9H2,1-8H3,(H,30,32)/t24-,27-/m1/s1
Clé InChI
NZPXTQVMJQHEBG-SHQCIBLASA-N
Application
This chiral acetyl-protected aminoethyl quinoline (APAQ) ligand was developed by the Yu group for ligand-enabled acceleration of Pd-catalyzed enantioselective β-methylene C–H functionalization, which is important for the generation of β-chiral centers in asymmetric synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.