A8509
Lithium acetoacetate
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable