295892
Benzyl acetoacetate
97%
Synonyme(s) :
Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves