Key Documents
A45467
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
4-Chloroanthranilic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro Beilstein :
743349
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to tan
Pf
231-233 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable