Principaux documents
378046
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
90%, technical grade
Synonyme(s) :
5-Chloroanthranilic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Beilstein:
639027
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable