148776
3-Hydroxyanthranilic acid
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1c(O)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
<li><strong>Direct enzyme inhibition to mitigate quinolinic acid formation:</strong> Used to synthesize 2-amino-3-carboxymuconic semialdehyde (ACMS) during the kynurenine pathway of Tryptophan catabolism (Sanz et al., 2022).</li>
</ul>
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3