Key Documents
A41607
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.12
Numéro Beilstein :
879494
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Point d'ébullition
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
34 °C (lit.)
Densité
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
Clé InChI
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone marrow,spleen,Liver
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid