Key Documents
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3S18OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.13
Code UNSPSC :
12191600
Pureté isotopique
≥90 atom % 18O
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup