857858
5-Iodouracil
98%
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-5-iodopyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
274-276 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
IC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges