Key Documents
793671
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C oxide
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CCH4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
gas
Contient
hydroquinone as stabilizer
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
Clé InChI
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup