779202
Oxyde d'éthylène solution
2.5-3.3 M in THF
Synonyme(s) :
Dimethylene oxide, Epoxyethane, Ethyleneoxy, Oxacyclopropane, Oxidoethane
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Concentration
2.5-3.3 M in THF
Chaîne SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Clé InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C