CRM44609
Oxyde d'éthylène solution
certified reference material, 500 μg/mL in DMSO, ampule of 1 mL
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
500 μg/mL in DMSO
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Clé InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup