Principaux documents
779911
Sigma-Aldrich
(RS)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
95%
Synonyme(s) :
(+/-)-QUINAP, QUINAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H22NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Composition
carbon, 81.7-87.7% elemental analysis
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5nccc6ccccc56
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
Clé InChI
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable