710342
TrixiePhos
97%
Synonyme(s) :
rac-2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
144-148 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)P(c1ccc2ccccc2c1-c3cccc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24/h7-19H,1-6H3
Clé InChI
QGBQGMHXBSLYLZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable