Key Documents
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
47-52 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
Clé InChI
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable