213381
Nicotinoyl chloride hydrochloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
151-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
Cl[H].ClC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;/h1-4H;1H
Clé InChI
MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluoro-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]uracil
- 7,16-dinicotinoylated and/or 7,16-diisonicotinoylated compounds via reaction with tetraaza[14]annulene and its complexes
- bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene derivatives
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges