Principaux documents
740527
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH213CD213CD2OPO3H2
Poids moléculaire :
147.07
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable