Principaux documents
740535
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH213CH213CH2OPO3H2
Poids moléculaire :
143.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[13CH2][13CH2]OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1+1,2+1
Clé InChI
SUHOOTKUPISOBE-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable