Principaux documents
738646
Sigma-Aldrich
trans-2-Heptene
99%
Synonyme(s) :
(2E)-2-Heptene, (E)-2-Heptene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Beilstein:
1719390
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
88 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.405
pb
98 °C (lit.)
Densité
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
0.705 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
26.1 °F
Point d'éclair (°C)
-3.3 °C
Hiroyuki Ohno et al.
Journal of AOAC International, 97(5), 1452-1458 (2015-04-24)
A headspace GC/MS method was developed for identification and quantitation of residual volatile organic compounds in poly(methyl methacrylate) (PMMA) kitchen utensils. A sample was cut into small pieces, then N,N-dimethylacetamide was added in a headspace vial and sealed. After storing