262269
1-Heptene
97%
Synonyme(s) :
1-n-Heptene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
101 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
505 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
Point d'ébullition
94 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.0182 g/L at 25 °C
Densité
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Clé InChI
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9.0 °C - closed cup